DWKBDD336P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 500 mL
Synonim(y):
BDD336P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Idealny do ogólnych zastosowań laboratoryjnych i zarządzania płynnymi próbkami
Cechy i korzyści
Autoklawowalność do 150°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)