DWKBDD330P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 250 mL
Synonim(y):
BDD330P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Idealny do ogólnych zastosowań laboratoryjnych i zarządzania płynnymi próbkami
Cechy i korzyści
Autoklawowalność do 150°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)