Key Documents
DWKBDD312P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
Materiały
polymethylpentene
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Cechy i korzyści
Autoclavable to 150°C