Key Documents
DWK63DP1005
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Synonim(y):
63DP1005
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
soda-lime glass
opakowanie
pkg of 800 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 63DP1005
Długość
5.75 in.
Opis ogólny
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Zastosowanie
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Cechy i korzyści
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)