Key Documents
DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
Synonim(y):
63A53P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
Borosilicate glass/PTFE
Właściwości
Cotton-plugged
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 63A53P
Długość
5.75 in.
Opis ogólny
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Zastosowanie
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Cechy i korzyści
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)