DWK292432875
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
black silicone bottle
Synonim(y):
292432875
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
black silicone bottle
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292432875
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolorowe przywieszki do butelek GL 45 to eleganckie rozwiązanie do znakowania butelek laboratoryjnych. Przywieszki do butelek można łatwo i bezpiecznie przymocować do szyjki butelki YOUTILITY, nawet przy założonej nakrętce. Przywieszki do butelek mają chwytną zakładkę, która ułatwia ich usuwanie gołymi lub w rękawiczkach.
Zastosowanie
łatwa personalizacja i jednoznaczna identyfikacja butelek.
Cechy i korzyści
dla butelek GL 45
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)