DWK258526404
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 4
Synonim(y):
258526404
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 258526404
dysk śr.
175 mm
pojemność kolby
(175 mL)
wielkość porów
4 porosity
pojemność
4000 mL capacity
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)