Key Documents
DWK241933907
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (300 mL), neck joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
241933907
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Połączenie
joint: ST/NS neck29/32
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241933907
pojemność kolby
(300 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)