Kluczowe dokumenty
DWK241253605
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 24/29, stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Synonim(y):
241253605
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241253605
pojemność
250 mL
Zastosowanie
równomierne i odmierzone dostarczanie cieczy do mieszaniny reakcyjnej. Szybkość dostarczania może być regulowana
Cechy i korzyści
Z rurką wyrównującą ciśnienie, standardowym szlifowanym stożkiem, standardowym szlifowanym kurkiem i urządzeniem ustalającym; cylindryczny, ze skalą, szlifowanym złączem i rurką wyrównującą ciśnienie
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)