Kluczowe dokumenty
DWK231882407
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonim(y):
231882407
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber soda-lime glass bottle
wide-neck
Połączenie
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 29/22)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
231882407
pojemność
100 mL
Zastosowanie
Przygotowanie pożywek i hodowla pożywek światłoczułych
Cechy i korzyści
Zalecana maksymalna temperatura użytkowania + 100 °C. Odporność na szok termiczny 30 K. Klasa hydrolityczna 3., Jeśli różnica temperatur między butelką a korkiem jest większa niż 30 °C, szklane korki mogą się zablokować, Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki;
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)