Kluczowe dokumenty
DWK218663604
DURAN® wide mouth amber laboratory bottle
without cap, bottle capacity (250 mL), round amber glass bottle, non-sterile
Synonim(y):
218663604
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round amber glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218663604
pojemność butelki
(250 mL)
dopasowywanie
GL 80 cap
GL 80 neck
Opis ogólny
Ochrona przed promieniowaniem UV do ok. 500 nm dzięki zewnętrznemu zabarwieniu. Tylko zewnętrzna aplikacja koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła DURAN. Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie. Z łatwością można manipulować łyżkami, szpatułkami i pęsetami.
Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu wkładać do butelek. Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawyŁatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartościNadruk ceramiczny wypalany na biało, bardzo trwały.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)