DWK218061458
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, round amber glass bottle, bottle capacity (25 mL), non-sterile
Synonim(y):
218061458
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
round amber glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218061458
pojemność butelki
(25 mL)
Opis ogólny
Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętek zapewniają praktycznie szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie. Jedynie zewnętrzna aplikacja koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła DURAN.
Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny. Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień do nalewania.
Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny. Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień do nalewania.
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego ambered 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
- Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
- Jedyne zewnętrzne zastosowanie koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła 1295
- Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor
- W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
- Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień nalewający
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)