Kluczowe dokumenty
DWK218018617
Duran® Laboratory Bottle
neck Joints: threaded (GL45), clear bottle, graduated, with screw cap to drain contents, WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING, capacity 10000 mL
Synonim(y):
218018617, Duran Glassware
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with screw cap to drain contents WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218018617
pojemność
10000 mL
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 1295 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki laboratoryjne 1295 Original GL 45 są dostępne w komplecie z zakrętkami wysokotemperaturowymi i pierścieniami do nalewania. Czerwone gwintowane zakrętki GL 45 z politereftalanu butylenu (PBT) z silikonową wkładką PTFE i pierścieniami nalewowymi ETFE zapewniają większą odporność termiczną i chemiczną niż równoważne elementy polipropylenowe. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C i nadają się do sterylizacji termicznej w temperaturze do 180 °C. Wszystkie elementy są w pełni zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością, takimi jak (UE) nr 10/2011.
Zastosowanie
Autoklawowanie pożywek i odczynników, przygotowanie pożywek i odczynników, pobieranie próbek, naczynie do hodowli, przechowywanie pożywek i odczynników, zbiornik do przenoszenia płynów, Boro 3.3, PBT, ETFE, wysoka temperatura
Cechy i korzyści
Znormalizowany gwint GL i dopasowany system nakrętek dla praktycznie szczelnego zamknięcia i łatwego, czystego nalewania; W komplecie z czerwoną nakrętką (PBT) i pierścieniem nalewowym (ETFE) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk; Nadaje się do długotrwałego przechowywania;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)