Kluczowe dokumenty
DWK217415404
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM, neck diam. 50 mm
Synonim(y):
217415404
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
round bottom
wide neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217415404
pojemność
1000 mL
śr. szyjki
50 mm
Zastosowanie
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Cechy i korzyści
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)