Kluczowe dokumenty
DWK217216807
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonim(y):
217216807
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
narrow-mouth neck
round bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217216807
pojemność
3000 mL
Zastosowanie
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Size 12000 and 20000 not DIN ISO, they are ASTM E 1403 Boro 3.3
Cechy i korzyści
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)