Merck
DWK213943608
DURAN® Super duty measuring cylinder low form
glass cylinder, cylinder capacity (250 mL), class A, with certificate
Synonim(y):
213943608
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
glass cylinder
Właściwości
class A with certificate
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213943608
Pojemność cylindra
(250 mL)
Opis ogólny
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym. Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Z okrągłą podziałką pierścieniową, sześciokątna podstawa. Tolerancja zawartości objętościowej zgodna z klasą dokładności A. Z certyfikatem partii i certyfikatem zgodności.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)