Kluczowe dokumenty
DWK213725479
DURAN® Volumetric flask partially ground without print
neck joint: ST/NS 24/29, flask capacity (1,000 mL)
Synonim(y):
213725479
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS neck24/29
Właściwości
class A with certificate
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213725479
pojemność kolby
(1,000 mL)
dopasowywanie
thread (24/29)
Opis ogólny
Kalibracja oparta na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Dzięki dokładnej obróbce i precyzyjnie skalibrowanym skalom umożliwiają bardzo dokładne określenie i pomiary objętości. Dostarczane z ergonomiczną zatyczką z polietylenu do łatwego i bezpiecznego dokręcania lub zdejmowania. Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A z certyfikatem partii i certyfikatem zgodności. Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk. Z nadrukowanym znacznikiem pierścieniowym dla lepszej widoczności. Wpływ niepożądanych czynników jest ograniczony do absolutnego minimum
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK213725479-10EA | 4061841173403 |