Kluczowe dokumenty
DWK209548
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209548
średnica butelki × wys.
61 mm × 125 mm
pojemność
250 mL
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)