DWK209166
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 84 mm, 20-410
Synonim(y):
209166
About This Item
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209166
średnica butelki × wys.
39 mm × 84 mm
pojemność
60 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.