Kluczowe dokumenty
DWK11-0054R
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
red PTFE/silicone cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/silicone cap
Właściwości
cap pre-cut
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0054R
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)