Kluczowe dokumenty
DWK11-0054DB
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
dark blue PTFE/silicone cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
dark blue PTFE/silicone cap
Właściwości
cap pre-cut
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0054DB
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
- Zatrzaski 11 mm z zainstalowaną septą oferowane w szerokiej gamie najpopularniejszych konfiguracji.
- Tam, gdzie zaznaczono, pierścień jest zainstalowany między nasadką a septą dla robotów wykorzystujących magnesy do przenoszenia fiolek.
- Zatwierdzone do GC i LC (jeśli zaznaczono).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
168521-1L | 4061838749901 |
8202481000 | 4022536455006 |
168521-250ML | 4061838749918 |
168521-5ML | 4061838749925 |
8.20248.0250 | |
8202480250 | 4022536454993 |
DWK11-0054DB-100EA |