Merck
D7600
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
Synonim(y):
1,2,5,6-diisopropylidene-D-glucose, D-Glucose diacetonide, Diacetone-D-glucose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.28
Beilstein:
84386
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, c = 1% in H2O
mp
109-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@@]1(O[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H]3COC(C)(C)O3
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
KEJGAYKWRDILTF-JDDHQFAOSA-N
Zastosowanie
1,2:5,6-Di-O-izopropylideno-α-D-glukofuranoza może być stosowana jako materiał wyjściowy do przygotowania:
  • Biologicznie aktywnej L-acovenozy, 6-deoksy-L-idozy oraz, enancjomerów karbanukleozydów.
  • Chiralny synton węglowodanowy na bazie eteru winylowego w reakcji z acetylenem przy użyciu superbazowych układów katalitycznych.
  • Nukleozydy fluoro-tiofuranozylowe o znaczeniu biologicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
An efficient synthesis of 3-fluoro-5-thio-xylofuranosyl nucleosides of thymine, uracil, and 5-fluorouracil as potential antitumor or/and antiviral agents
Tsoukala E, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(9), 3241-3247 (2007)
Direct vinylation of glucose derivatives with acetylene
Trofimov BA, et al.
Tetrahedron, 63(47), 11661-11665 (2007)
E White et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 395-405 (1982-09-01)
Two isotope dilution mass spectrometric methods have been developed for the determination of D-glucose in human serum. Each uses a uniformly labeled (13C)glucose as the internal standard. The first method involves conversion of glucose into 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose and an extensive clean-up
Sumati Bhatia et al.
Biomacromolecules, 12(10), 3487-3498 (2011-08-13)
Sugar-PEG-based polymers were synthesized by enzymatic copolymerization of 4-C-hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene-β-L-threo-pentofuranose/4-C-hydroxymethyl-1,2-O-benzylidene-β-L-threo-pentofuranose/4-C-hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene-3-O-pentyl-β-L-threo-pentofuranose with PEG-600 dimethyl ester using Novozyme-435 (Candida antarctica lipase immobilized on polyacrylate). Carbohydrate monomers were obtained by the multistep synthesis starting from diacetone-D-glucose and PEG-600 dimethyl ester, which was in turn
T Z Csáky
Journal of medicine, 16(5-6), 575-586 (1985-01-01)
Based on a previous observation, it was postulated that dimethylsulfoxide (DMSO) acts as a carrier-model in the intestinal absorption of glucose and galactose (Csáky and Ho, 1966). It was further hypothetized that DMSO forms a loosely-bonded hydrophobic complex with the