Merck
D45606
Sigma-Aldrich
3-(Dibutylamino)propylamine
98%
Synonim(y):
N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2N(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)CCCN
InChI
1S/C11H26N2/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
KYCGURZGBKFEQB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marieta Constantin et al.
International journal of biological macromolecules, 164, 4487-4498 (2020-09-19)
A new amphiphilic pullulan derivative (DBAP-PO) was obtained by grafting tertiary butyl amine and octanoyl groups on the pullulan backbone as cationic and hydrophobic moieties, respectively. The structural characteristics of the modified polymer were investigated by FT-IR and 1H and
Yi Wang et al.
Biomaterials, 112, 153-163 (2016-10-22)
Immunotherapy has shown promising treatment effects for a variety of cancers. However, the immune treatment efficiency for solid tumors is limited owing to insufficient infiltration of immune cells into solid tumors. The conversion of tumor-supportive macrophages to tumor-suppressive macrophages, inducing