Merck
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
Synonim(y):
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N4O2 ·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.48
Beilstein:
59702
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
Klucz InChI
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)