Merck
D217700
Sigma-Aldrich
1,4-Dithiane
97%
Synonim(y):
(4-Nitrofenylo)acetylen, (4-Nitrofenylo)etyn, (p-Nitrofenylo)acetylen, 1,4-ditiacykloheksan, 1-Nitro-4-etynylobenzen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
200 °C (lit.)
mp
107-113 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H C Thompson et al.
Journal of chromatography, 467(1), 159-166 (1989-04-21)
1,4-Dithiane is an organo-sulfur chemical associated with production and storage of munitions. Toxicological evaluation of this chemical was scheduled in rats because of the paucity of such information. Prerequisite for the evaluation was the development of gas chromatographic procedures using
H Lee et al.
Mutation research, 321(4), 213-218 (1994-06-01)
1,3-Dithiane and 1,4-dithiane are the sulfur-containing Maillard reaction products (MRPs) which have been found in boiled beef extracts. In this study the genotoxicity of these products was examined using the Salmonella/microsomal test and the CHO/SCE assay. 1,3-Dithiane showed a potent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D217700-5G4061833327333