Key Documents
D134104
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran, mixture of cis and trans
97%
Synonim(y):
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, DMDF
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
160-162 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?