Kluczowe dokumenty
CLS894719
Pyrex® vacuum connecting adapter, 105° angle
bottom male joint: ST/NS 19/22, top female joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Corning® 8947
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Połączenie
female joint: ST/NS top19/22
male joint: ST/NS bottom19/22
producent / nazwa handlowa
Corning 8947-19
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With tubulation of 10mm O.D. for attaching to a vacuum pump or to inner and outer joints. Includes a drip-tip on the inner tube.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)