CLS88202429
Pyrex® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS29/42
producent / nazwa handlowa
Corning 8820-2429
dostępność
not available in EU
Długość
85 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)