CLS7732CO
Pyrex® gum stability glass bombs
replacement cover for gum bomb, reusuable, non-sterile, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
sterylność
non-sterile
Właściwości
reusable
opakowanie
case of 1
pack of 1 ×
producent / nazwa handlowa
Corning 7732-CO
śr. zewn. × wys.
46 mm × 12 mm
przydatność
suitable for (the determination of gum stability of gasoline)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)