CLS7715
Zatyczka termometru 1240
rubber
Synonim(y):
Korek Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
rubber
producent / nazwa handlowa
Corning 7715
śr. zewn. × śr. wewn.
17 mm × 13 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten gumowy uchwyt termometru Corning ma średnicę zewnętrzną 17 mm i średnicę wewnętrzną 13 mm i jest przeznaczony do użytku z termometrem rtęciowym Corning CLS7711.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS7715-1EA | 4061825884448 |