Kluczowe dokumenty
CLS71034
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
red, volume 4 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7103
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 6 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103-4
zakres pomiaru objętości
4 mL, accuracy: 0.01 mL
Długość
370 mm
pojemność
4 mL
kolor
red
Opis ogólny
  • Pipety wolumetryczne Pyrex® zapewniają wysoką precyzję pomiaru cieczy.
  • Skalibrowane zgodnie ze specyfikacją "To Contain" (dolna linia) i "To Deliver" (górna linia) dla klasy A.
  • Kolorowe podziałki ułatwiają identyfikację.
  • Linie kalibracyjne naniesione na szkło w celu zapewnienia dokładności pomiaru objętości.
Kalibracja "To Contain" (dolna linia) i "To Deliver" (górna linia) zgodnie ze specyfikacjami dla klasy A.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)