CLS70851X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.1 mL, accuracy: 0.005 mL
Synonim(y):
Corning® 7085
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.01 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7085-1X
zakres pomiaru objętości
0.1 mL, accuracy: 0.005 mL
śr. zewn. × dł.
7 mm × 300 mm
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)