Kluczowe dokumenty
CLS703202L
Pyrex® VISTA round-bottom boiling flask
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 70320-2L
pojemność
2,000 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
These round bottom boiling flasks have full length outer joints, but with shorter necks. Wall thicknesses are controlled to provide balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)