Kluczowe dokumenty
CLS70320250
Pyrex® VISTA round-bottom boiling flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba okrągłodenna, wrząca kolba
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
pack of 2
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 70320-250
pojemność
250 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Te kolby warzelne z okrągłym dnem mają złącza zewnętrzne o pełnej długości, ale z krótszymi szyjkami. Grubość ścianek jest kontrolowana, aby zapewnić równowagę między rozszerzalnością cieplną a wytrzymałością mechaniczną dla większej odporności na wstrząsy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)