CLS65340500
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper7
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 65340-500
zakres pomiaru objętości
150-500 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)