Kluczowe dokumenty
CLS653404L
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 4,000 mL
Synonim(y):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper12
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
pack of 1
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 65340-4L
zakres pomiaru objętości
1,500-4,000 mL
pojemność
4,000 mL
Opis ogólny
Flask features a protective PVC coating. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock. Tubulation O.D. is 10 mm on sizes up through 1,000 mL. Tubulation is 12.5 mm O.D. on 2,000 and 4,000 mL sizes. The tubulation is not coated. Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)