Key Documents
CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Synonim(y):
Corning® 6302
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
rozmiar wtyczki
2
rozmiar zatyczki
27
producent / nazwa handlowa
Corning 6400-60
Długość
241 mm
średnica obudowy
55 mm
Opis ogólny
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.