CLS6180100
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 100 mm
Synonim(y):
Corning® 6180
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6180-100
trzon dł.
100 mm
śr. zewn. trzonu
8-9 mm
śr. wewn. górnej części
100 mm
Opis ogólny
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6180100-1EA | |
CLS6180100-24EA | 4061831702200 |
CLS6180100-6EA |