CLS566050
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 50 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper9
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5660-50
tol. measuring range
0.05 mL
pojemność
50 mL
Cechy i korzyści
- Kolby miarowe Pyrex® 1437 z korkami Pyrex® (pojemność 50 ml) mają oznaczenie pojemności wytrawione cienką linią przez wąski czerwony pasek na przezroczystym szkle, co sprawia, że wypełniacz jest zbędny i zapewnia wysoką czytelność, dokładność i trwałość.
- Wytrzymałość tych kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, do których przymocowane są szyjki z grubymi rurkami, przystosowane do szklanych korków nr 9 Standard Taper.
- Te kolby miarowe klasy A zostały wyprodukowane zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normach ASTM E- 694 dla naczyń miarowych, ASTM E-542 dla kalibracji naczyń miarowych i ASTM E-288 dla kolb miarowych. Kalibrowane.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)