Kluczowe dokumenty
CLS5640100
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
13
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5640-100
tol. measuring range
0.08 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)