Kluczowe dokumenty
CLS56001L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, przezroczyste kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Snap cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5600-1L
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)