Kluczowe dokumenty
CLS55640100
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper13
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 55640-100
Corning 55640
tol. measuring range
0.08 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)