CLS4995250
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4995-250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)