Kluczowe dokumenty
CLS44442L
Pyrex® baffled shaker flasks
flask capacity 2000 mL
Synonim(y):
kolby laboratoryjne, kolby stożkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Delong
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type Closure cap
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4444-2L
pojemność kolby
2000 mL
śr. zewn. szyjki
38 mm
Opis ogólny
  • Kolby wytrząsające z przegrodami Pyrex® są wykonane z optycznie przezroczystego szkła borokrzemowego.
  • Kolby Erlenmeyera typu Delong posiadają trzy wgłębienia, które zapewniają lepsze mieszanie roztworów w celu poprawy transferu tlenu lub gazu, gdy są używane z wytrząsarkami obrotowymi lub posuwisto-zwrotnymi.
  • Ciężkie, polerowane ogniowo, długie szyjki zmniejszają rozpryskiwanie i akceptują dwupozycyjne zamknięcia PP.
  • Jednolita grubość ścianek zapewnia optymalną równowagę między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na szok termiczny.
  • Zawiera wygodne miejsce do znakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)