Kluczowe dokumenty
CLS444250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 50 mL
Synonim(y):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Delong
borosilicate glass
Właściwości
closure type Closure cap
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4442-50
pojemność
50 mL
śr. zewn. szyjki
18 mm
Opis ogólny
Szyjka jest wykonana z grubościennej rurki bez obręczy i zmniejsza ilość rozpryskiwanego roztworu docierającego do zamknięcia. Idealny do kultur wytrząsanych.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)