CLS4321A100
Pyrex® round-bottom boiling flask, short neck
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
szkło kolby
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
pack of 1
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 4321A-100
dostępność
not available in EU
pojemność
100 mL
rozmiar szyjki
(1)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Kolby warzelne1550 z okrągłym dnem są rutynowo używane w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej rozszerzalności, które zapewnia lepszą przejrzystość, wytrzymałość, odporność na ciepło i chemikalia nawet w najbardziej wymagających warunkach laboratoryjnych.
- Precyzyjna grubość ścianek zapewnia optymalne przenoszenie ciepła i wytrzymałość mechaniczną dla większej odporności na wstrząsy.
- Te odporne chemicznie kolby są idealne do uzyskiwania wyników wolnych od zanieczyszczeń.
- Normalna temperatura robocza kolb 1550 wynosi 230 °C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS4321A100-12EA | 4061831699265 |