Kluczowe dokumenty
CLS426012L
Pyrex® round-bottom boiling flask, short ring neck
capacity 12,000 mL
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4260
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
rozmiar zatyczki
11
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4260-12L
pojemność
12,000 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Te kolby warzelne z okrągłym dnem mają krótkie szyjki pierścieniowe i są przeznaczone do stosowania z gumowymi korkami. Są one precyzyjnie obrobione w celu zapewnienia jednolitego dopasowania korka. Wzmocniona krawędź zwiększa wytrzymałość mechaniczną. Kolby te są używane w zastosowaniach wymagających sztywnego korka i jako butelki do mycia w rutynowym myciu laboratoryjnym. Grubość ścianek jest starannie kontrolowana, aby zapewnić właściwą równowagę między rozszerzalnością cieplną a wytrzymałością mechaniczną w celu zwiększenia odporności na wstrząsy. Ich doskonała odporność chemiczna zapewnia wyniki wolne od zanieczyszczeń i długą żywotność w najtrudniejszych warunkach laboratoryjnych.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)