CLS401392
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 8 L
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel shaft
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 8 L
producent / nazwa handlowa
Corning 401392
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wał wirnika ze stali nierdzewnej z podwójnym łożyskiem, zmodyfikowany zespół wirnika do użytku w napędzanych magnetycznie kolbach Proculture Spinner o pojemności 8 l. Węższa konstrukcja łopatki wirnika umożliwia użycie z sondami w celu stworzenia małego bioreaktora.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS401392-1EA | 4061825881102 |