Kluczowe dokumenty
CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
Synonim(y):
Corning® 39533
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 39533-12EC
wielkość porów
70-220 μm
Opis ogólny
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)