CLS33950LC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 33950
About This Item
Polecane produkty
product name
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
producent / nazwa handlowa
Corning 33950-LC
średnica obudowy
45 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)